Adapter, Combifix®
Luer-Lock innen/innen, Transparent
: B. Braun
Zur Verbindung ähnlicher Anschlüsse oder Luer-/Rekord-Anschlüsse.
Suitable for interconnecting male and female fittings with 6% (Luer) and 10% (Rekord) taper fittings.
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Luer-Lock innen/innen
- Seq:02