AuftragsverfolgungKontakt
DNPH reference materials | Avantor
DNPH reference materials
Formaldehyde-2,4-DNPH, 100 µg/ml, CH₃CN, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST33082
Anbieter:   Restek
DNPH reference materials
Artikelnr. REST33082
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
DNPH reference materials
Formaldehyde-2,4-DNPH, 100 µg/ml, CH₃CN, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
62,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
The reported concentrations reflect the amount of aldehyde or ketone in the mixture.The concentration of derivatised aldehyde or ketone is not reported.
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    100 µg/ml
  • Matrix:
    CH₃CN
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Formaldehyde-2,4-DNPH
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen