AuftragsverfolgungKontakt
DNPH reference materials | Avantor
DNPH reference materials
Acetaldehyde-2,4-DNPH, 100 µg/ml, CH₃CN, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST33074
Anbieter:   Restek
DNPH reference materials
Artikelnr. REST33074
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
DNPH reference materials
Acetaldehyde-2,4-DNPH, 100 µg/ml, CH₃CN, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
60,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
The reported concentrations reflect the amount of aldehyde or ketone in the mixture.The concentration of derivatised aldehyde or ketone is not reported.
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    100 µg/ml
  • Matrix:
    CH₃CN
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Acetaldehyde-2,4-DNPH
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.