AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Probenfläschchen | Avantor
VWR® Probenfläschchen
50,00 ml, 43×78 mm, Ja
Artikelnr. 215-1901
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Probenfläschchen
Artikelnr. 215-1901
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Probenfläschchen
VWR® Probenfläschchen
50,00 ml, 43×78 mm, Ja
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Probenfläschchen bestehen aus PTFE.
  • Ideal zur Lagerung von aggressiven oder teuren Materialien
  • Geeignet für Reaktionen im kleinen Maßstab bei niedrigem Druck
  • Sich verjüngender Innenraum für einfache Entnahme des Inhalts
  • Dickwandige Konstruktion
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    43×78 mm
  • Kapazität:
    50,00 ml
  • Seq:
    02