AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with screw cap
35 ml, 38 mm, 48 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA3715
Anbieter:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Artikelnr. SEMA3715
Anbieter:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
35 ml, 38 mm, 48 mm, Weiß
Preis
46,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    38 mm
  • Kapazität:
    35 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    48 mm
  • Seq:
    03