FlashGel™ DNA system
Product Details & Documents
Das FlashGel™ System für DNA bietet ein rasches Verfahren zur DNA-Trennung bei gleichzeitiger Beobachtung der DNA-Migration. Das System besteht aus den mitgelieferten FlashGel™ DNA-Kassetten für den Einmalgebrauch mit Fertig-Agarose und einer Elektrophorese-Einheit mit integriertem Transilluminator (FlashGel™ Dock), der sowohl zur Trennung als auch zur Erkennung eingesetzt werden kann.
- Trennt in 2 bis 7 Minuten 10 bp bis 4 kb große DNA-Fragmente
- Geldurchläufe können in Echtzeit und ohne UV-Licht direkt am Arbeitsplatz beobachtet werden
- Die Empfindlichkeit ist um ein 5faches höher als bei mit Ethidumbromid gefärbten Gels
Zertifizierung: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.
Lieferumfang: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Die Marker und Farbstoffe werden gebrauchsfertig geliefert, zur Verwendung mit dem System optimiert und für Bestleistung empfohlen. Das Starter Kit enthält das FlashGel™ Dock; eine Packung mit 9× 12+1 FlashGel™ Well-DNA-Kassetten (1,2 %); 1 ml FlashGel™ Beladungsfarbstoff und 150 µl FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb).
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Bezeichnung:FlashGel® DNA-Kassetten, 2,2%ige Agarose, 12+1 mit einem Boden
- Seq:07
- Cat. No.:733-1614
- Dock-Größe B×T×H:120×134×54 mm
- Lagerung (Kassetten):Bei Raumtemperatur, bis zu 5 Monate ab Produktionsdatum
- Modell:FlashGel™ DNA
- Trennungsbereich (bp):1,2%ige Agarose: 50–4000
2,2%ige Agarose: 10–1000 - Kassettengröße B×L×H:107×115×17 mm
- Gelgröße B×L:84×70 mm
- Well-Volumen:2 - 5 µl
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LONZ57064FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - 729,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 733-1616FlashGel™ DNA-Marker (50 bp bis 1 kb), für 2,2%ige KassettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 500 µl - 318,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 733-1621FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp bis 1500 bp), für 50 AnwendungenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 250 µl - 318,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 733-1620FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb), für 1,2%ige KassettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 500 µl - 318,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 733-1622FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 3 kb), für Kassetten mit 2 BödenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 500 µl - 318,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 733-1619FlashGel™ Loading Dye, 5X, RNA-nativer Probenpuffer (enthält Xylencyanol)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 5 mL - 253,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LONZ57069FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - 1 830,00 €