Dissolved oxygen meter, Pro20
Product Details & Documents
The Pro20 dissolved oxygen meter is a rugged, handheld instrument for dissolved oxygen measurements. The meter can be used in the lab or in the field. User-replaceable sensors and cables and the convenient One Touch Cal feature makes it extremely user friendly.
- Fast response times with polarographic or galvanic dissolved oxygen sensors
- Internal barometer for highest accuracy
- Choose field DO sensors (polarographic or galvanic) or lab BOD probe for BOD in wastewater
- One Touch Cal calibrates within 3 seconds with the push of a button
- Stores 50 data sets
Lieferumfang: Meter only: Instrument, cables and dissolved oxygen probe need to be ordered separately. No probe is included with the meter.
Kits: The two kits are supplied with Pro20 meter, soft-sided carrying case, 4-meter field cable and either galvanic or polarographic DO probe.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Pro20 meter, basic unit only without probe
- DO Genauigkeit:± 2% of the reading or ±0.2 mg/L, whichever is greater (0 - 20 mg/l); ± 6% of the reading (20 - 50 mg/l)
± 2% of the reading or ±2% air saturation, whichever is greater (0 - 200%); ± 6% of the reading (200 - 500%) - Sauerstoff - Auflösung:0,01 or 0,1 mg/L (user selectable)
0,1% or 1% air saturation (user selectable) - Sauerstoff - Sättigung:0 - 500 %
- Temperaturgenauigkeit:±0,2 °C (±0,3 °C for cables longer than 45 m)
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:IP 67
- DO Konzentration:0 - 50 mg/L
- Gewicht:0,475 (with batteries)
- Sauerstoff – Luftdruckbereich:400 - 999,9 mmHg
- Sauerstoff - Probentyp:Field sensors (Polarographic or galvanic); lab BOD probe
- Cat. No.:YSIA6050020
- Anschlüsse:MS (military spec) waterproof with bayonet lock
- Temperatur - Kompensation:0...45 °C
- Modell:Pro20
- Ansprechzeit:95% in 8 seconds
- B×T×H:83×56×216 mm
- DO Kalibrierung:OneTouch Cal
- Kapazität Datenprotokollierung:50 data sets
- Kompensation des Salzgehalts:0 - 70 ppt
- Stromversorgung:2 alkaline C-cells providing 450 hours of battery life
- Temperaturbereich:–5...+55 °C
- Display:Graphic, backlit display
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA60520-100Cable for DO/temperature, 100 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 780,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA60520-30Cable for DO/temperature, 30 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA60520-10Cable for DO/temperature, 10 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 747,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA60520-4Cable for DO/temperature, 4 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 628,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA60520-1Cable for DO/temperature, 1 m, for Pro Plus or Pro20 metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 590,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA605780Self-stirring BOD probe, 115 V version, with 1,5-m cable, a pack of 6 screw-on PE cap membranes and solutionEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 720,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 665-0092DO cap membrane kit, incl. 6 screw-on cap membranes, sanding disc and electrolyte solution, for polarographic sensors of the Pro SeriesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 6 ST - 151,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- YSIA603162Soft-side carrying case, small, for all Pro series metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 224,00 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.