AuftragsverfolgungKontakt
Pharmalabels | Avantor
Pharmalabels
Pharmazeutische Etiketten, Papier, Schwarz, 95×95 mm
Artikelnr. SAMP8220P-05
Anbieter:   Sampling Systems
Pharmalabels
Artikelnr. SAMP8220P-05
Anbieter:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels
Pharmazeutische Etiketten, Papier, Schwarz, 95×95 mm
Preis
121,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Zertifizierung: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Pharmazeutische Etiketten
  • Abmessungen:
    95×95 mm
  • Material:
    Papier
  • Seq:
    05