AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvette, 20 ml, 50 mm, Optisches Glas
Catalog # HACHLZP167
Supplier:   Hach
Probenküvetten
Catalog # HACHLZP167
Supplier:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvette, 20 ml, 50 mm, Optisches Glas
Price
178,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Specifications
  • Lichtweg:
    50 mm
  • Volumen:
    20 ml
  • Fenstermaterial:
    Optisches Glas
  • Bezeichnung:
    Probenküvette
  • Seq:
    21