AuftragsverfolgungKontakt
Boot covers, Secutex® per, PP/PE | Avantor
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
With ties, Weiß, U*
Artikelnr. 113-0780
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Artikelnr. 113-0780
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
With ties, Weiß, U*
Preis
381,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 150 PAAR
Product Details & Documents
Diese Überstiefel schützen vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver, flüssiger Chemikalien. Sie sind begrenzt sprühdicht.
  • Geschmeidiges, fusselfreies und abriebfestes Material (PP-Spinnvlies mit PE-Laminat)
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Partikeldicht, begrenzt sprühdicht und antistatisch
  • Wahlweise mit Gummizug oder zum Binden
Ideal zur Anwendung bei Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft oder in der Industrie- und Autolackiererei.
*Einheitsgröße.
Zertifizierung: Kat. III, Typ 5 + 6
Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    U*
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    With ties
  • Cat. No.:
    113-0780
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Chemikalienschutz|Labor|Industrie