AuftragsverfolgungKontakt
cDNA Synthese, qScript™
cDNA Synthese, qScript™
qScript™ cDNA Synthese-Set, 25 Reaktionen, 25 Assays
Artikelnr. 733-1173
Anbieter:   Quantabio
cDNA Synthese, qScript™
Artikelnr. 733-1173
Anbieter:  Quantabio
CAS Nummer:  
cDNA Synthese, qScript™
cDNA Synthese, qScript™
qScript™ cDNA Synthese-Set, 25 Reaktionen, 25 Assays
CAS Nummer:  
Preis
121,00 €
Log in for availability
Product Details & Documents
qScript™ cDNA Synthese-Sets enthalten qScript™ Reverse Transkriptase, eine Mischung aus MMLV-Reversen-Transkriptase und einem Ribonuklease-Inhibitorprotein, optimiert für empfindliche und zuverlässige cDNA-Synthese über einen breiten dynamischen Bereich ursprünglicher RNA. cDNA-Synthesereagenzien sind sowohl als SuperMix als auch als Set für spezifische Anwendungen erhältlich.
  • Die Variante SuperMix ist ideal für Anwendungen mit hohen Durchsätzen
  • Eindeutige Darstellung gewährleistet, dass die RNA in der resultierenden cDNA exakt dargestellt wird
  • Ein breiter dynamischer Bereich gewährleistet, dass Daten aus wertvollen Proben zuverlässiger gewonnen werden
  • Auswahl der Priming-Methoden für individuelle Anforderungen
qScript™ cDNA SuperMix ist ein benutzerfreundliches Produkt für zweistufige RT-PCR. Dieser Supermix in nur einem Röhrchen enthält alle Komponenten für die cDNA-Synthese, einschließlich Puffer, dNTPs, MgCl₂, Primer, RNase-Inhibitor, qScript™ Reverse Transkriptase und Stabilisatoren. Nur RNA muss hinzugefügt werden. Die vollständige cDNA-Synthese wird innerhalb von 40 Minuten erreicht. Konsistenz und Reproduzierbarkeit werden über einen breiten dynamischen Bereich unabhängig von der ursprünglichen RNA erzielt. Außerdem bietet der qScript™ cDNA SuperMix eine hervorragende Empfindlichkeit und ermöglicht eine genaue Darstellung von Genen in niedriger Konzentration. Die Variante SuperMix lässt die Beimengung mehrerer Komponenten hinfällig werden, was sich in besonders hoher Reproduzierbarkeit und Präzision auswirkt. qScript™ cDNA SuperMix ist im Einzelröhrchen oder 96-Well-Format erhältlich.
qScript™ cDNA Synthese-Set ist ein empfindliches und benutzerfreundliches Set für die RNA-Quantifizierung mit zweistufiger RT-PCR. Dieses Set enthält eine optimierte Mischung aus unspezifischen und Oligo-(dt-)Primern für eine stabile, konsistente und eindeutige Erststrang-Synthese über ein breites Spektrum von RNA-Template-Konzentrationen. Der qScript™ Reaktion Mix (5X) enthält alle benötigten Reagenzien für die cDNA-Synthese, mit Ausnahme der qScript™ Reversen Transkriptase und RNA. qScript™ Reverse Transkriptase ist in einem separaten Röhrchen erhältlich. Dieses Set ist für Forscher bestimmt, die das Bio-Rad iScript™ cDNA Synthese-Set für laufende Studien oder anerkannte Standardbetriebsverfahren verwenden, die nicht ohne Weiteres auf den qScript™ cDNA SuperMix umgestellt werden können.
qScript™ Flex cDNA-Set ist ein benutzerfreundliches Produkt für die Erststrang-cDNA-Synthese, das mehrere RNA-Priming-Strategien unterstützt. Der qScript™ Flex Reaction Mix (5X) ist für die Verwendung mit Oligo-dT-, unspezifischen oder genspezifischen Primern in beliebiger Kombination optimiert. Ein proprietärer cDNA-Priming-Enhancer, der die Empfindlichkeit verbessert, wird in einem separaten Röhrchen, vorgemischt mit unspezifischen und Oligo-dT-Primern, zur Verwendung mit genspezifischen Primern (vom Anwender) geliefert. qScript™ Reverse Transkriptase ist in einem separaten Röhrchen erhältlich.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
Documents
Specifications
Specifications
  • VE:
    25 Assays
  • Bezeichnung:
    qScript™ cDNA Synthese-Set, 25 Reaktionen