AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
Messzylinder
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1 ± ml
Catalog # 612-3364
Supplier:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Catalog # 612-3364
Supplier:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1 ± ml
Price
50,20 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
  • Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
  • Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    335 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    2 ml
  • Toleranz:
    1 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.