Hotplates
290×440 mm, Max. 370 °C, 2400 W, Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate , 308×458×170 mm
Artikelnr. GESTHE1
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Heizfläche:290×440 mm
- Heizleistung:2400 W
- Temperatur:Max. 370 °C
- Seq:06
- B×T×H:308×458×170 mm
- Typ:Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate