Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 1,679, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer standard DIN 19266
- pH Genauigkeit:-
- pH-Wert:1,679