Sample scoops
Schöpfer, PTFE, 250 ml, 600 mm, 70 mm
Catalog # BURK5389-0250
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE.
- Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride)
- The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE
- The 60 cm long rod can be extended to 120 cm by adding another component
- The scoop PTFE with 10 ml has a strong rod with a length of 155 mm
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:70 mm
- Kapazität:250 ml
- Bezeichnung:Schöpfer
- Länge:600 mm
- Material:PTFE
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.