Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure | Avantor

Schwefelsäure

Glass bottle, 2,5 L
Artikelnr. SUPL84727-2.5L
Anbieter:   Merck
Schwefelsäure
Artikelnr. SUPL84727-2.5L
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure

Glass bottle, 2,5 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.