AuftragsverfolgungKontakt
Polystyrene, analytical standards for GPC
~470 Mn, Mw/Mn ~1,11, 1 g
Artikelnr. 81401-1G
Anbieter:   Merck
Polystyrene, analytical standards for GPC
Artikelnr. 81401-1G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Polystyrene, analytical standards for GPC
Polystyrene, analytical standards for GPC
~470 Mn, Mw/Mn ~1,11, 1 g
CAS Nummer:  
Preis
331,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
 : Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
 : Storage temperature: 2...8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 g
  • Bezeichnung:
    ~470 Mn, Mw/Mn ~1,11
  • Cat. No.:
    81401-1G
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen