AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, Supelco® | Avantor
Cyclohexan, Supelco®
Glasflasche, 10 mL
Artikelnr. 28920-10ML
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Merck
Cyclohexan, Supelco®
Artikelnr. 28920-10ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, Supelco®
Cyclohexan, Supelco®
Glasflasche, 10 mL
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
40,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1145
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:203-806-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.