Methylcyclohexan, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
Artikelnr. 66294-1ML
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00001497
- Molekulargewicht:98.19 g/mol
- Merck-Index:13,06074
- Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–126 °C
- Dichte:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–4 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:203-624-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL