D(+)-Mannose, Millipore®
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
SIAL63580-100G
: Merck
: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- :3458-28-4
- :C₆H₁₂O₆
- :MFCD00064122
- :180.16 g/mol
- :13,05772
- :376 °C (1013 hPa)
- :133 °C
- :1,539 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :Raumtemperatur
- :222-392-4
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g