AuftragsverfolgungKontakt
Eukitt® mounting medium | Avantor
Eukitt® mounting medium
Eukitt® mounting medium, Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. 03989-500ML
Eukitt® mounting medium
Artikelnr. 03989-500ML
CAS Nummer:  
Eukitt® mounting medium
Eukitt® mounting medium, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
187,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
This is a mounting medium (contains 45% acrylic resin and 55% xylenes) used in microscopy. It is an adhesive and specimen preservative that can be used manually and in automated coverslipping equipment. Special purpose adhesive and sealant for use with glass, non plastic and other non-reactive materials.
  • Fast-drying (20 minutes)
  • Refractive index close to glass (1.510)
  • Chemically neutral, little sensitivity to water, no reaction to staining
  • Temperature limits: –17 to 42 °C
  • Not affected by ultraviolet light, non yellowing, stays optically clear for over 10 years
  • Spreads quickly and evenly without forming any air bubbles
Can be used in place of epoxy resins for mounting petrographic thin sections, used in fluorescence dyes in bones.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Eukitt® mounting medium
  • Cat. No.:
    03989-500ML
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.