AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol, Supelco® | Avantor
2-Propanol, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Artikelnr. 91237-5ML-F
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Merck
2-Propanol, Supelco®
Artikelnr. 91237-5ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  67-63-0
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  67-63-0
Preis
56,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • CAS Nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-Nummer:MFCD00011674
  • Molekulargewicht:60.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05228
  • Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–89 °C
  • Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:12 °C
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-661-7
  • REACH:01-2119457558-25
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.