AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen, PTFE
Weiß, 19/26
Artikelnr. BOHLH936-05
Anbieter:   Bohlender
Stopfen, PTFE
Artikelnr. BOHLH936-05
Anbieter:  Bohlender
Stopfen, PTFE
Stopfen, PTFE
Weiß, 19/26
Preis
11,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
  • PTFE
  • Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
 :
Spezifikationen
  • NS:
    19/26
  • Farbe:
    Weiß