AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers | Avantor
Baumé hydrometers
, 40 - 60 °Bé, 1, 240 mm
Artikelnr. AMARH842818
Anbieter:   Amarell
Baumé hydrometers
Artikelnr. AMARH842818
Anbieter:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 40 - 60 °Bé, 1, 240 mm
Preis
31,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Spezifikationen
  • Länge:
    240 mm
  • Seq:
    22
  • Teilung:
    1
  • Messbereich:
    40 - 60 °Bé