AuftragsverfolgungKontakt
Aräometerzylinder | Avantor
Aräometerzylinder
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Aräometergefäß mit Standfuß und Ausguss (Ø = 85 mm), 2000 ml
Artikelnr. AMARH860816
Anbieter:   Amarell
Aräometerzylinder
Artikelnr. AMARH860816
Anbieter:  Amarell
Aräometerzylinder
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Aräometergefäß mit Standfuß und Ausguss (Ø = 85 mm), 2000 ml
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zylinder für Aräometer mit Standfuß und Ausguss.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Bezeichnung:
    Aräometergefäß mit Standfuß und Ausguss (Ø = 85 mm), 2000 ml
  • Seq:
    04
  • I-Höhe:
    500 mm
  • I-Ø:
    85 mm