AuftragsverfolgungKontakt
Sample bags, Duratec
10 l, 330×508 mm
Artikelnr. VARICP12224
Anbieter:   VARIAN
Sample bags, Duratec
Artikelnr. VARICP12224
Anbieter:  VARIAN
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec
10 l, 330×508 mm
Preis
1 012,77 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 l
  • L×B:
    330×508 mm
  • Seq:
    04