Conductivity electrodes
Elektrode für hohe Leitfähigkeit, zwei Platinringe, mit integriertem ATC (Pt1000), High conductivity sensor, with temp. sensor, 10 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×130 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, High conductivites, sea water
Artikelnr. CONSSK23T
Anbieter: CONSORT
Springe zu:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Spezifikationen
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC
- Ø×L:12×130 mm
- Für:High conductivites, sea water
- Typ:High conductivity sensor, with temp. sensor
- Bezeichnung:Elektrode für hohe Leitfähigkeit, zwei Platinringe, mit integriertem ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:06
- Temperatur:0...110 °C
- Zellkonstante:10 cm⁻¹