AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde | Avantor
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
100 ml, 25 mm, 36,0×43,0×103,0 mm
Artikelnr. RIXI2-D0-0100-25
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-D0-0100-25
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
100 ml, 25 mm, 36,0×43,0×103,0 mm
Preis
2,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    36,0×43,0×103,0 mm
  • Hals I-Ø:
    25 mm