AuftragsverfolgungKontakt
Flammenzerstäubungssysteme
Nitrous oxide/acetylene burner assembly
  VARI210164100
 :   VARIAN
Flammenzerstäubungssysteme
  VARI210164100
 :  VARIAN
Flammenzerstäubungssysteme
Flammenzerstäubungssysteme
Nitrous oxide/acetylene burner assembly
1 964,16 €
1 * 1 ST
Das Mark 7-Zerstäubungssystem verarbeitet komplexe Matrizen und erzielt schnell präzise Ergebnisse.
  • Konturiertes Design für hervorragende Verstopfungsbeständigkeit selbst bei schwierigsten Proben
  • Korrosionsbeständige Komponenten
  • Für hochsaure Matrizen
Das Mark 7 System verfügt über abnehmbare Doppelkopf-Mischpaddel für eine gründliche Durchmischung, feinste Aerosole und präzise, genaue Bestimmungen.
Dieses System ermöglicht die Einführung von Proben mit hoher Matrix und bietet die Flexibilität, eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Der Bediener kann die Leistung dieses Systems über die extern einstellbaren Impakt-Beads optimieren.
 : Ein verstellbarer Zylinderzerstäuber, ein Zerstäuber-Reinigungsdraht, PTFE-Impakt-Beads, eine Brennerreinigungs- und Ausrichtungskarte sowie Hochvakuum-Kapillarschläuche sind separat erhältlich.
 :
 :
 :
  • Bezeichnung:
    Nitrous oxide/acetylene burner assembly
  • Seq:
    302
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • VARI6910009700
    Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"
    1 * 1 ST - 23,94 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910025700
    Glass impact beads
    1 * 5 ST - 210,74 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910093400
    Aqueous spray chamber o-ring
    1 * 1 ST - 89,72 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910093500
    Organics o-ring
    1 * 1 ST - 1 207,14 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910093600
    Fluorinated mixing paddles
    1 * 1 ST - 260,86 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910105800
    Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)
    1 * 1 ST - 439,89 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910093000
    Nebuliser capillary kit
    1 * 1 ST - 790,78 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI9910093100
    Integrated nebuliser block
    1 * 1 ST - 1 401,51 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI190034100
    Flammenzerstäubungssystem-Kit
    1 * 1 ST - 2 976,93 €