Flammenzerstäubungssysteme
Product Details & Documents
Das Mark 7-Zerstäubungssystem verarbeitet komplexe Matrizen und erzielt schnell präzise Ergebnisse.
- Konturiertes Design für hervorragende Verstopfungsbeständigkeit selbst bei schwierigsten Proben
- Korrosionsbeständige Komponenten
- Für hochsaure Matrizen
Das Mark 7 System verfügt über abnehmbare Doppelkopf-Mischpaddel für eine gründliche Durchmischung, feinste Aerosole und präzise, genaue Bestimmungen.
Dieses System ermöglicht die Einführung von Proben mit hoher Matrix und bietet die Flexibilität, eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Der Bediener kann die Leistung dieses Systems über die extern einstellbaren Impakt-Beads optimieren.
: Ein verstellbarer Zylinderzerstäuber, ein Zerstäuber-Reinigungsdraht, PTFE-Impakt-Beads, eine Brennerreinigungs- und Ausrichtungskarte sowie Hochvakuum-Kapillarschläuche sind separat erhältlich.
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mixing paddle, fluorinated
- Seq:102
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI6910009700Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 23,94 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI9910105800Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 439,89 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis