AuftragsverfolgungKontakt
Flammenzerstäubungssysteme | Avantor
Flammenzerstäubungssysteme
High vacuum capillary tubing
Artikelnr. VARI9910044000
Anbieter:   VARIAN
Flammenzerstäubungssysteme
Artikelnr. VARI9910044000
Anbieter:  VARIAN
Flammenzerstäubungssysteme
Flammenzerstäubungssysteme
High vacuum capillary tubing
Preis
45,42 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Mark 7-Zerstäubungssystem verarbeitet komplexe Matrizen und erzielt schnell präzise Ergebnisse.
  • Konturiertes Design für hervorragende Verstopfungsbeständigkeit selbst bei schwierigsten Proben
  • Korrosionsbeständige Komponenten
  • Für hochsaure Matrizen
Das Mark 7 System verfügt über abnehmbare Doppelkopf-Mischpaddel für eine gründliche Durchmischung, feinste Aerosole und präzise, genaue Bestimmungen.
Dieses System ermöglicht die Einführung von Proben mit hoher Matrix und bietet die Flexibilität, eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Der Bediener kann die Leistung dieses Systems über die extern einstellbaren Impakt-Beads optimieren.
Bestellinformation: Ein verstellbarer Zylinderzerstäuber, ein Zerstäuber-Reinigungsdraht, PTFE-Impakt-Beads, eine Brennerreinigungs- und Ausrichtungskarte sowie Hochvakuum-Kapillarschläuche sind separat erhältlich.
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    High vacuum capillary tubing
  • Seq:
    205
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6910009700
    Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 23,94 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910025700
    Glass impact beads
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 210,74 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910093400
    Aqueous spray chamber o-ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 89,72 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910093500
    Organics o-ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 207,14 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910093600
    Fluorinated mixing paddles
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 260,86 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910105800
    Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 439,89 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910093000
    Nebuliser capillary kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 790,78 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910093100
    Integrated nebuliser block
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 401,51 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI190034100
    Flammenzerstäubungssystem-Kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 976,93 €