Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 568 µl, 5 mm
Artikelnr. VARI6610020100
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Spezifikationen
- Lichtweg:5 mm
- Volumen:568 µl
- Bezeichnung:Dissolution cuvette
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI110260190Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und ZellhöheneinstellschraubeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 012,77 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis