AuftragsverfolgungKontakt
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
  VARI6610015200
 :   VARIAN
Dissolution cuvettes
  VARI6610015200
 :  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
1 063,92 €
1 * 1 ST
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    715 µl
  • Bezeichnung:
    Dissolution cuvette
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • VARI110260190
    Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und Zellhöheneinstellschraube
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • VARI10048100
    Küvettenhalter-Basis
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • VARI110645090
    Mikrozellenhalter
    1 * 1 ST - 511,50 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI110648190
    Cell base
    1 * 1 ST - 88,59 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    1 * 1 ST - 1 012,77 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    1 * 1 ST - 68,13 €