n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Glasflasche, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Artikelnr. 326921000.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitzpunkt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.002 %
- GC:≥96.0 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL