AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, ready to use | Avantor
Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Phosphat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
Artikelnr. ACRO383850010
Buffer solutions, ready to use
Artikelnr. ACRO383850010
CAS Nummer:  
Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Phosphat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
71,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1 L
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    7,00
  • Cat. No.:
    ACRO383850010
  • Dichte:
    1