Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Phosphat, Farblos, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Artikelnr. ACRO383855000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:500 mL
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:7,00
- Cat. No.:ACRO383855000
- Dichte:1