AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, ready to use | Avantor
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Phthalat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
Artikelnr. ACRO383830010
Buffer solutions, ready to use
Artikelnr. ACRO383830010
CAS Nummer:  
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Phthalat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
59,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phthalat
  • VE:
    1 L
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    4,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.