AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan 99+%, rein
Kst.-Trommel, 5 L
Artikelnr. ACRO111110050
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
Cyclohexan 99+%, rein
Artikelnr. ACRO111110050
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan 99+%, rein
Cyclohexan 99+%, rein
Kst.-Trommel, 5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
242,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 L