Natrium-1-decansulfonat 96%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Natrium-1-decansulfonat 96%
Artikelnr. ACRO369450250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 13419-61-9
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
- CAS Nummer:13419-61-9
- Formel:C₁₀H₂₁NaO₃S
- MDL-Nummer:MFCD00007526
- Molekulargewicht:244.33 g/mol
- Schmelzpunkt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:236-525-9
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to cream Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum)
- Titration after Ion exchange:≥95 % (On dry substance)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g



