AuftragsverfolgungKontakt
Contact plates
Contact plates
Sabouraud glucose Chloramphenicol agar, BP/EP/JP/USP, 10
Artikelnr. OXOIPO5094C
Contact plates
Artikelnr. OXOIPO5094C
CAS Nummer:  
Contact plates
Sabouraud glucose Chloramphenicol agar, BP/EP/JP/USP, 10
CAS Nummer:  
Preis
32,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10
  • Normen:
    BP/EP/JP/USP
  • Bezeichnung:
    Sabouraud glucose Chloramphenicol agar
Spezifikationen