Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Express Eingabe
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Home
Medien für die Mikrobiologie
Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Contact plates
Contact plates
Drucken
Contact plates
Malt extract agar, 10
Artikelnr. OXOIPO5079C
Anbieter:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Contact plates
Artikelnr. OXOIPO5079C
Anbieter:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
CAS Nummer:
Expand image
zum Seitenanfang
Contact plates
Malt extract agar, 10
Spezifikationen
Add to cart
Springe zu:
Spezifikationen
CAS Nummer:
Preis
29,40 €
Einloggen
für Verfügbarkeit
Unit of Measure
1 * 10 ST
-
+
Add to cart
Produktfamilienoptionen verfügbar
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
OXOIPO5094C_TDS_EN
Spezifikationen
Spezifikationen
VE:
10
Bezeichnung:
Malt extract agar
Spezifikationen