Extraction buffers, FOCUS™
FOCUS™ Extraction Buffer II, includes urea and CHAPS, 50 mL
Artikelnr. 786-221
Anbieter: G-Biosciences
Springe zu:
Product Details & Documents
FOCUS™ Extraction Buffers are experimentally optimised concentrations of critical agents, buffering and stabilising agents, including urea, thiourea, Nonidet® P-40, CHAPS, and sulphobetaines (SB). They are designed to produce optimal protein extraction and improved spot resolution for 2D gel analysis.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:50 mL
- Bezeichnung:FOCUS™ Extraction Buffer II, includes urea and CHAPS
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.