AuftragsverfolgungKontakt
Blocking solution, BLOK™ Casein
BLOK™ Casein in TBS, 1% solution, 2
Artikelnr. 786-196
Anbieter:   G-Biosciences
Blocking solution, BLOK™ Casein
Artikelnr. 786-196
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Blocking solution, BLOK™ Casein
Blocking solution, BLOK™ Casein
BLOK™ Casein in TBS, 1% solution, 2
CAS Nummer:  
Preis
184,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
BLOK™ Casein is a purified protein, used for blocking free binding sites in Western blot, ELISA plate well, immunohistochemistry and other immunochemical applications.
  • Ready to use
  • Available in the choices of TBS or PBS buffers
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2
  • Bezeichnung:
    BLOK™ Casein in TBS, 1% solution
Spezifikationen