TE Buffers 100X
TE buffer, 100X, 8,0, Plastic bottle, 100 mL
Catalog # R003
Supplier: G-Biosciences
Jump to:
Product Details & Documents
TE Buffer (Tris-EDTA Buffer) is a common molecular biology buffer that is used to protect DNA and RNA from degradation. The Tris buffering agent and EDTA metal chelating properties help protect DNA and RNA.
Specifications
Specifications
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:TE buffer, 100X
- pH-Wert:8,0
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.