AuftragsverfolgungKontakt
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant | Avantor
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
HOOK™ BiotinQuant Kit, 1 KIT
Artikelnr. BKC-01
Anbieter:   G-Biosciences
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
Artikelnr. BKC-01
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
HOOK™ BiotinQuant Kit, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
273,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
HOOK™ BiotinQuant is designed for the estimation of biotin conjugation. It measures biotin using HABA [4’-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid] dye. HABA binds with avidin at the biotin-binding site.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    HOOK™ BiotinQuant Kit
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.