Dry buffer packs, JAW™
Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack, 25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride, 7,25 - 7,55, 20
Artikelnr. 786-288
Anbieter: G-Biosciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:20
- Bezeichnung:Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack
- pH-Wert:7,25 - 7,55
- Inhalt:25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride