AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate | Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Phosphat, Grün, 1
Anbieter:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Artikelnr. 4861.
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Phosphat, Grün, 1
CAS Nummer:  
Preis
49,17 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    7,00