AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate | Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 6,00, Citrat, 1
Artikelnr. 4854.
Anbieter:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Artikelnr. 4854.
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 6,00, Citrat, 1
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • pH-Puffertyp:
    Citrat
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH-Wert:
    6,00
Spezifikationen