J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 1,00, HCl/KCl, 1
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Artikelnr. 4850.
CAS Nummer:
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Pufferlösung pH 1 AVS TITRINORM Volumetrische Lösung Kst.-Flasche 1L 1 * 1 L Artikelnr.32031.297
Produkt 32031.297 ist ähnlich zu 4850., aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Puffer-Konzentrat (Glycin/Salzsäure), rückführbar auf SRM von NIST und PTB for 500 ml buffer solution, pH 1.00 ± 0. 02 (20°C) Titrisol® 1 * 1 Ampull Artikelnr.1.09881.0001
Produkt 1.09881.0001 ist ähnlich zu 4850., aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummersds_BAKR4795 sds_BAKR4796 sds_BAKR4851
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_BAKR4795.pdf spec_BAKR4796.pdf
Produktspezifikation
Spezifikationen
Spezifikationen
- pH-Puffertyp:HCl/KCl
- VE:1
- Bezeichnung:DILUT-IT™ concentrate
- pH-Wert:1,00