AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan ≥95,0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Glasflasche, 5 L
Anbieter:   Avantor
n-Hexan ≥95,0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Artikelnr. 9304.5000
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan ≥95,0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
n-Hexan ≥95,0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Glasflasche, 5 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
632,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
for use in High Performance Liquid Chromatography
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay (by GC):
    min. 95 %
  • Residue after Evaporation:
    max. 2 ppm
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Water (H2O):
    max. 0,01 %
  • Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).:
    -
  • at 210 nm:
    max. 0,2
  • at 220 nm:
    max. 0,08
  • at 254 nm:
    max. 0,008
  • at 280 nm:
    max. 0,005
  • at 350 nm:
    max. 0,005
  • UV Cut-off, nm:
    max. 192
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 L
Spezifikationen